Learn More
Fisherbrand™ Papel absorbente para uso especial de grado 903
Código de producto. 11779885 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
120 x 120 mm
130 x 130 mm
150 x 150 mm
160 x 160 mm
170 x 170 mm
220 x 220 mm
230 x 230 mm
250 x 250 mm
300 x 250 mm
350 x 350 mm
500 x 500 mm
650 x 500 mm
Formato:
Hoja
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Dimensiones (L x An) Formato unitSize
11779885 300 x 250 mm Hoja paquete de 100
11745485 130 x 130 mm Hoja paquete de 100
11759835 120 x 120 mm Hoja paquete de 100
11769835 150 x 150 mm Hoja paquete de 100
11749895 160 x 160 mm Hoja paquete de 100
11789835 220 x 220 mm Hoja paquete de 100
11779835 170 x 170 mm Hoja paquete de 100
11709845 250 x 250 mm Hoja paquete de 100
11799835 230 x 230 mm Hoja paquete de 100
11709895 350 x 350 mm Hoja paquete de 100
11729895 500 x 500 mm Hoja paquete de 100
11739895 650 x 500 mm Hoja paquete de 100
11899022 - - paquete de 100
13 options
Código de producto. 11779885
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Determinación de la absorción de agua.
  • Peso: 255g/m2
  • Absorción: 490 ml/cm2
  • Grosor: 0,40mm
  • Absorción capilar : de 75 a 85 mm (Klemm)
Aplicaciones:
  • Determinación de la absorción de agua en la producción de papel de tamaño según el método Cobb
  • Prueba de la formación de láminas en el sector de la pasta de celulosa
Certifications
ISO EN 20535
Especificaciones
Longitud (métrico) 300 mm
Anchura (métrico) 250 mm
Dimensiones (L x An) 300 x 250 mm
Formato Hoja
Para utilizar con (aplicación) Determination of absorption of water in the production of sized Paper according to the Cobb test, testing of the formation of sheets in the Cellulose paste industry
Cantidad de embalaje 100 Pk.
Grado 903
Grosor (métrico) 0.4 mm