Learn More
Fisherbrand™ Papel absorbente para uso especial de grado 903
Código de producto. 11749895 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
120 x 120 mm
130 x 130 mm
150 x 150 mm
160 x 160 mm
170 x 170 mm
220 x 220 mm
230 x 230 mm
250 x 250 mm
300 x 250 mm
350 x 350 mm
500 x 500 mm
650 x 500 mm
Formato:
Hoja
missing translation for 'unitSize'
paquete de 100
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11749895
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Determinación de la absorción de agua.
  • Peso: 255g/m2
  • Absorción: 490 ml/cm2
  • Grosor: 0,40mm
  • Absorción capilar : de 75 a 85 mm (Klemm)
Aplicaciones:
  • Determinación de la absorción de agua en la producción de papel de tamaño según el método Cobb
  • Prueba de la formación de láminas en el sector de la pasta de celulosa
Certifications
ISO EN 20535
Specifications
Longitud (métrico) 160 mm
Anchura (métrico) 160 mm
Dimensiones (L x An) 160 x 160 mm
Formato Hoja
Para utilizar con (aplicación) Determinación de la absorción del agua en la producción de papel de tamaño según la prueba de Cobb, pruebas de la formación de hojas en la industria de la pasta de celulosa
Cantidad de embalaje 100/paq.
Grado 903
Grosor (métrico) 0,4 mm
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.