Learn More
Fisherbrand™ Papel absorbente para uso especial de grado 903
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
120 x 120 mm
130 x 130 mm
150 x 150 mm
160 x 160 mm
170 x 170 mm
220 x 220 mm
230 x 230 mm
250 x 250 mm
300 x 250 mm
350 x 350 mm
500 x 500 mm
650 x 500 mm
Formato:
Hoja
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Descripción
- Peso: 255g/m2
- Absorción: 490 ml/cm2
- Grosor: 0,40mm
- Absorción capilar : de 75 a 85 mm (Klemm)
Aplicaciones:
- Determinación de la absorción de agua en la producción de papel de tamaño según el método Cobb
- Prueba de la formación de láminas en el sector de la pasta de celulosa
Certifications
ISO EN 20535
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 500 mm |
| Anchura (métrico) | 500 mm |
| Dimensiones (L x An) | 500 x 500 mm |
| Formato | Hoja |
| Para utilizar con (aplicación) | Determinación de la absorción del agua en la producción de papel de tamaño según la prueba de Cobb, pruebas de la formación de hojas en la industria de la pasta de celulosa |
| Cantidad de embalaje | 100/paq. |
| Grado | 903 |
| Grosor (métrico) | 0,4 mm |