Learn More
Fisherbrand™ Papel Joseph muy absorbente de grado 608
Código de producto. 11763913 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Formato:
Hoja
Hoja plegada
Cantidad de embalaje:
40 paq.
800 paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 40
paquete de 800
Código de producto. Formato Cantidad de embalaje unitSize
11763913 Hoja plegada 800 paq. paquete de 800
11734586 Hoja plegada 40 paq. paquete de 40
11718722 Hoja 800 paq. paquete de 800
3 options
Código de producto. 11763913
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El papel Joseph de grado 608 Fisherbrand™ es muy absorbente y no es esponjoso.
  • Papel fino de 25 g/m2
  • muy absorbente y no es esponjoso
Aplicaciones:
  • Limpieza y secado de recipientes de vidrio, tubos, matraces, placas microscópicas y frascos en laboratorios y hospitales
  • Especificaciones
    Longitud (métrico) 500 mm
    Anchura (métrico) 350 mm
    Dimensiones (L x An) 500 x 350 mm
    Formato Hoja plegada
    Para utilizar con (aplicación) Limpieza y secado de recipientes de vidrio, tubos, matraces, placas microscópicas y frascos en laboratorios y hospitales
    Cantidad de embalaje 800 paq.
    Grado 608