Learn More
Fisherbrand™ Papel Joseph muy absorbente de grado 605
Código de producto. p-8002089 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
120 x 120 mm
150 x 150 mm
220 x 400 mm
500 x 350 mm
500 x 350 mm
Formato:
Hoja
Hoja plegada
Cantidad de embalaje:
100/paq.
200 paq.
500 paq.
Paquete de 50
Paquete de 500
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 200
paquete de 50
paquete de 500
Código de producto. Dimensiones (L x An) Formato Cantidad de embalaje unitSize
11735375 500 x 350 mm Hoja plegada 100/paq. paquete de 100
11710565 500 x 350 mm Hoja plegada Paquete de 500 paquete de 500
11700565 120 x 120 mm Hoja 500 paq. paquete de 500
11794646 500 x 350 mm Hoja plegada Paquete de 50 paquete de 50
11728722 150 x 150 mm Hoja 200 paq. paquete de 200
11790555 220 x 400 mm Hoja Paquete de 500 paquete de 500
11780555 500 x 350 mm Hoja Paquete de 500 paquete de 500
7 options
Código de producto. 11735375
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Se utiliza en laboratorios y hospitales. El papel Joseph muy absorbente de grado 605 Fisherbrand™ es fino y no es esponjoso.
Aplicaciones:
  • Limpieza y secado de recipientes de vidrio, tubos, matraces, placas de microscopio, frascos
Especificaciones
Longitud (métrico) 500 mm
Anchura (métrico) 350 mm
Dimensiones (L x An) 500 x 350 mm
Formato Hoja plegada
Para utilizar con (aplicación) Limpieza y secado de recipientes de vidrio, tubos, matraces, placas microscópicas y frascos en laboratorios y hospitales
Cantidad de embalaje 100/paq.
Grado 605