Learn More
Beschreibung
Aplicaciones:
- Limpieza y secado de recipientes de vidrio, tubos, matraces, placas de microscopio, frascos
Spezifikation
Spezifikation
| Longitud (métrico) | 500 mm |
| Anchura (métrico) | 350 mm |
| Dimensiones (L x An) | 500 x 350 mm |
| Formato | Hoja plegada |
| Para utilizar con (aplicación) | Limpieza y secado de recipientes de vidrio, tubos, matraces, placas microscópicas y frascos en laboratorios y hospitales |
| Cantidad de embalaje | Paquete de 50 |
| Grado | 605 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?