Learn More
Fisherbrand™ Papel de filtro especial para filtrado medio de grado 602
Adecuado para todos los trabajos en laboratorios. El papel filtro especial Fisherbrand™ 602 Medium Filtering se utiliza en la filtración de distintos productos, recubrimiento farmacéutico (pastillas, polvos, apósitos y comprimidos).
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.24300kg
Descripción
- Color: Vellum grey
Especificaciones
Folded Sheet | |
602 | |
520 x 420mm | |
420 mm |
All works in laboratories - filtration of various products, pharmaceutical wrapping (pills, powders , dressing bandages and tablets) | |
25PK | |
520 mm |