Learn More
Fisherbrand™ Papel filtro multiuso de grado 601
Papel de filtro utilizado en trabajos analíticos en laboratorios con velocidad de filtración media.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.03960kg
Descripción
- 73 g/m² de peso
- 0,16mm de grosor
- Tamaño de poro de 5 a 13 µm
- Velocidad de filtración de 88 segundos
- Resistencia al estadillo de 1,95 kg/cm²
- Disponibles en diversos tamaños
Especificaciones
Disco simple | |
88 segundos | |
100/paq. | |
70 mm |
De 5 a 13 μm | |
Trabajos generales, hospitales, laboratorios de investigación, escuelas, sector químico, sector cosmético, sectores de alimentos y bebidas | |
0,16 mm |