Learn More
Thermo Scientific™ Grade 25 Sapphire Spheres, Dia.: 1.25mm
45.21€ - 441.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Esfera de zafiro |
---|---|
Diámetro (métrico) | 1,25mm |
Grado | Grado 25 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11326019
|
Thermo Scientific™
042066.KN |
100 piezas |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11316019
|
Thermo Scientific™
042066.KM |
25 piezas |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15421767
|
Thermo Scientific™
042066.KJ |
5 piezas |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
Esfera de zafiro | |
1,25mm | |
Grado 25 |