Learn More
Thermo Scientific™ Esfera de rubí grado 25, diám.: 1,59 mm
46.55€ - 433.00€
Especificaciones
Tipo de producto Esfera de rubí
Diámetro (métrico) 1,59mm
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Grado Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Grado Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15456425
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
042042.KJ
25 5 piezas Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11375979
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
042042.KM
Grado 25 25 piezas Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11385979
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
042042.KN
Grado 25 100 piezas Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Esfera de rubí
1,59mm