Learn More
Cytiva Papeles de filtro cuantitativo de grado 1V, Acanalado
Ampliamente utilizado para muchas aplicaciones generales de filtración. Los papeles de filtro cualitativos Whatman™ de grado 1V, acanalados son la versión plegada y pre-plegada del papel de filtro Whatman 1, que es muy adecuado para el análisis cualitativo en aplicaciones rutinarias.
Marca: Cytiva 1201-320
Detalles adicionales : Peso : 0.68000kg
Descripción
Ampliamente utilizado para muchas aplicaciones generales de filtración.Los papeles de filtro cualitativos Whatman™ de grado 1V, acanalados son la versión plegada y preplegada del papel de filtro Whatman 1, que es muy adecuado para el análisis cualitativo en aplicaciones rutinarias.
El grado 1V es adecuado para el análisis cualitativo en aplicaciones rutinarias como: separaciones de sulfato de plomo, oxalato de calcio caliente y carbonato de calcio; análisis de suelos; separación de sólidos de líquidos en pruebas de calidad de alimentos; y enseñanza de análisis cualitativo simple en aulas.
- La capacidad de retención de partículas nominal de 11 μm admite la filtración general
- Velocidad de filtración intermedia (Herzberg 150 s)
- Filtro preplegado para facilitar su uso y ahorrar tiempo con embudos de filtro cónicos; evita la necesidad de realizar círculos de cuadrantes
Especificaciones
Papel de filtro para filtración general de grado 1, círculo de 32 mm (100 unidades) | |
Celulosa | |
150 s (Herzberg) | |
El papel de filtro de laboratorio Whatman Grado 1V del negocio de Cytiva es un filtro preplegado ampliamente utilizado para muchas aplicaciones de filtración generales. | |
Paquete de 100 | |
Papel filtro | |
320 mm |
Plegado (plegado previo) | |
11 μm | |
57 ml/min | |
Grado 1V | |
180 μm | |
Ø 320 mm | |
32 cm |