Learn More
Sartorius™ Papeles de filtro para análisis cualitativo de filtro plegado con resistencia a la humedad de grado 1291
Se utilizan para fines analíticos y análisis rutinarios, siempre que no se requieran análisis gravimétricos
Marca: Sartorius™ FT-4-209-270
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Fabricadas con pulpa refinada y línters de algodón con > 95 % de contenido de α-celulosa
- Contenido de cenizas: < 0,1 %
- Precipitados cristalinos muy finos
- Filtración lenta, densa y de poro fino
- Se suministra en formato plegado
Especificaciones
Plegado | |
De 2 a 3 μm | |
1291 | |
0,16 mm | |
270 mm |
Pulpa refinada y línteres de algodón | |
Con fines analíticos y para análisis rutinarios, siempre que no se requieran análisis gravimétricos | |
Paquete de 100 | |
Papel filtro para análisis cualitativo | |
270 mm |