Learn More
Fisherbrand™ Papel filtro multiuso de grado 122
Papel filtro de uso general compatible con todas las tareas generales del laboratorio para lograr una filtración excelente y uniforme.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.24000kg
Descripción
- Velocidad de filtración muy rápida
- Disponibles en diversos tamaños
- Disponibles como discos planos o plegados
- Entre sus aplicaciones se incluyen hospitales, laboratorios de investigación, escuelas, el sector químico, productos farmacéuticos y mucho más
Especificaciones
Disco plegado | |
Tareas generales | |
190 mm |
Extremadamente rápido | |
100/paq. |