Learn More
Fisherbrand™ Grade 118 Cellulose Very Slow Filtering Qualitative Filter Paper
For extremely difficult filtration.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11710265
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Weight: 80g/m2
  • Thickness: 0.14mm
  • Pore size: 1 to 2mm
  • Filtration velocity:300/second
  • Burst strength: 0.30kg/ sq.mm
Application
  • Used for wine clarification
Especificaciones
Especificaciones
Ash Content: 0.06%
Cellulose
1 to 2 μm
118
0.14 mm
90 mm
Disc
1 to 2 μm
For extremely difficult filtration, Barium Sulphate, Metastannic Acid, Cuprous Oxide
100 Pack
90 mm