Learn More
Fisherbrand™ Papel filtro para análisis cualitativo rápido de celulosa de grado 111
Para una rápida filtración de partículas.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.06300kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11415208
  • 4.40€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Grado de pureza
  • Fabricados con fibras de celulosa
  • Contenido de alfa de aproximadamente el 100 % según normas precisas
  • Contenido de cenizas: 0,06 %
Aplicación
  • Se utiliza para precipitados voluminosos gruesos como hidróxidos o sulfuros
  • Se utiliza en aceite esencial e industrial
  • Análisis atmosférico
  • Sector de bebidas
  • Sector alimentario y químico
Especificaciones
Especificaciones
Contenido de ceniza: 0,06 %
Celulosa
De 12 a 15 μm
111
0,2 mm
90 mm
Disco simple
De 12 a 15 μm
Para precipitados gruesos y voluminosos como hidróxidos y sulfuros
Paquete de 100
90 mm