Learn More
Fisherbrand™ Grade 1106 Cellulose Technical Filter Paper
Used for viscous liquids and coarse particles.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11780026
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Thick smooth paper with large pore structure
Especificaciones
Especificaciones
Disc
50 to 80 μm
For syrups, animal fats, vegetable fats, margarines, Gelatin, dense oils, emulsions, essential oils
100 Pack
185 mm
Cellulose
50 to 80 μm
1106
0.47 mm
185 mm