Learn More
Fisherbrand™ Grade 1105 Cellulose Technical Filter Paper
Suitable for filtration of large volume of liquid.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11760026
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Very thick smooth paper
  • Wet strengthened
  • With high separation capacity
Especificaciones
Especificaciones
Disc
3 to 6 μm
For dyes, Ether, Alcoholic solutions, Eaux de Cologne, salted solutions, vegetal extracts, hair solutions, perfumes, tinctures, saccharine juices, vinegar
100 Pack
185 mm
Cellulose
3 to 6 μm
1105
0.39 mm
185 mm