Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papel liso para análisis cualitativos y técnicos grado 100, discos
Papel liso para análisis cualitativos y técnicos Sartorius Stedim Biotech™ grado 100/N, los discos se utilizan comúnmente para la determinación del contenido de azúcar.
Marca: Sartorius Stedim Biotech™ FT-3-328-090
Detalles adicionales : Peso : 0.05400kg
Descripción
- Fabricados con pulpa refinada y línters de algodón con > 95 % de contenido de alfa-celulosa
- Contenido de cenizas < 0,1 %
- Con resistencia a la humedad
- Formato de disco
Especificaciones
85 g/m2 | |
Disco | |
De 30 s | |
100/paq. | |
90 mm |
Resistencia a ráfagas húmedas: 80 kPa | |
6-8 μm | |
100/N | |
0,18 mm |