Learn More
GPN1 / XAB1 (DNA Repair & Protein Synthesis) Mouse, Clone: GPN1/2350, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 11321-MSM1-P0
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15999797
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
GPN1 / XAB1 (DNA Repair & Protein Synthesis)
Cytoplasmic and Nuclear
GPN1/2350
Unconjugated
Mouse
42kDa
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
RUO
11321
IgG1 κ
ELISA, Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Recombinant full-length human GPN1 protein
Pancreas, Testis, Thyroid or Bladder.
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.