Learn More
GPBP1L1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 17375-1-AP-20UL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16887254
  • 140.00€ / 20 microlitros
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
GPBP1L1 is a possible transcription factor.
Especificaciones
Especificaciones
GPBP1L1
Polyclonal
Unconjugated
GPBP1L1
GPBP1L1, RP11 767N6.1, SP192, Vasculin like protein 1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
313519, 60313, 77110
-20°C
Liquid
Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot
0.23 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q3KR53, Q6NZP2, Q9HC44
Gpbp1l1
GPBP1L1 Fusion Protein Ag11180
20 μL
Primary
Rat, Mouse, Human