Learn More
Gosselin™ Frascos graduados rectangulares de polipropileno natural Gosselin™
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
500 ml
Descripción
- Estériles
- Resistentes a roturas
- Color translúcido
- Graduaciones inversas
- Tapón de rosca a prueba de manipulación
Especificaciones
Material del cierre | LDPE |
Tipo de tapón | Tapón de rosca a prueba de manipulación |
Altura (métrico) | 200 mm |
Capacidad (métrico) | 500 ml |
Color | Natural |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 20 mm |
Incluye | Tapón de rosca de HDPE rojo con junta moldeada |
Material | Polipropileno |
Longitud (métrico) | 72 mm |
Cantidad | 170/cartón |