Learn More
Gosselin™ Frascos graduados rectangulares de HDPE natural Gosselin™
173.13 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23288" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23288" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
500 ml
Color del tapón:
Blanco
Rojo
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tipo de producto:
Montado
Sin montar
Descripción
- Resistentes a roturas
- Graduaciones inversas
- Sistema de cierre a prueba de fugas
- Disponibles estériles o asépticos
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 500 ml |
Color | Translúcido |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 20 mm |
Incluye | Tapón de rosca de LDPE rojo con junta moldeada |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Longitud (métrico) | 72 mm |
Cantidad | 170/cartón |
Esterilidad | Estéril |
Anchura (métrico) | 52 mm |
Color del tapón | Rojo |