Learn More
Alambre de paladio oro, 0,2 mm de diámetro, recocido, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 041206.G1
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Gold Palladium wire | |
Au:Pd; 60:40 wt% | |
MFCD00003436 | |
Insoluble in water. | |
Alambre, templado: suave est. 5,05 g/cm (154 g/pie) |
0.2mm (0.008 in.) dia., Annealed, Temper: softest 0.154g/ft | |
(base metálica) | |
1 m | |
99.9% |
RUO - Para uso exclusivo en investigación