Learn More
Nanopartículas de oro, 200 nm, suministradas en 0,1 mg/ml de citrato de sodio con estabilizador, Thermo Scientific™
Catalog Number 15424595
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
7440-57-5
Au
196.97
MFCD00003436
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
23985
CHEBI:30050
gold
[Au]
7440-57-5
Au
196.97
MFCD00003436
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
23985
CHEBI:30050
gold
[Au]
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • Para la adsorción de ligandos tiolados como oligonucleótidos y glicoles de polietileno
  • Además, debido a la mayor estabilidad, estas nanopartículas de oro son ideales para su uso en aplicaciones físicas y ópticas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Gold nanoparticles
Color Marrón a rosa
Nombre de nota supplied in 0.1mg/mL sodium citrate with stabilizer
Cantidad 25 mL
Tamaño de partículas 200nm
Sensibilidad Light sensitive
Formulario Líquido