Learn More
Oro para AAS 1 g/l matriz HCI, Fisher Chemical™
Catalog Number 12913125
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen bajo 9001 un sistema de Gestión de calidad ISO, también acreditado de acuerdo con ISO/IEC 17025 y acreditado de acuerdo con la Guía ISO 34.
Concentración 1g/L
Cantidad 100 mL
La solución contiene HCl