Learn More
Sampling Systems™ GMP Pallet Knives
Sampling Systems™ GMP Pallet Knives are a range of knives made from Stainless Steel that are ideal for hygienic applications.
9.30€ - 104.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Cuchillo de Palés |
---|---|
Material | Acero inoxidable |
Acabado | Pulido |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Longitud de la hoja (métrico) | Anchura (métrico) de la hoja | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Longitud de la hoja (métrico) | Anchura (métrico) de la hoja | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15809631
|
Sampling Systems™
A330-350 |
495 mm | 350 mm | 50 mm |
104.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15849621
|
Sampling Systems™
A330-100 |
185 mm | 100 mm | 20 mm |
9.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15859621
|
Sampling Systems™
A330-130 |
225 mm | 120 mm | 20 mm |
12.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15869621
|
Sampling Systems™
A330-150 |
225 mm | 150 mm | 25 mm |
15.45€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15879621
|
Sampling Systems™
A330-200 |
325 mm | 200 mm | 32 mm |
25.05€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15889621
|
Sampling Systems™
A330-250 |
380 mm | 250 mm | 38 mm |
26.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15899621
|
Sampling Systems™
A330-300 |
440 mm | 300 mm | 45 mm |
28.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Crevice free construction
- All Stainless Steel construction
- Satin finish
Especificaciones
Cuchillo de Palés | |
Acero inoxidable | |
Pulido |