Learn More
Sampling Systems™ Cuchillos de Palés GMP
Código de producto. 15809631 Tienda Sampling Systems Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
185 mm
225 mm
325 mm
380 mm
440 mm
495 mm
Longitud de la hoja (métrico):
100 mm
120 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
Anchura (métrico) de la hoja:
20 mm
25 mm
32 mm
38 mm
45 mm
50 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Longitud de la hoja (métrico) Anchura (métrico) de la hoja unitSize
15809631 495 mm 350 mm 50 mm cada uno
15849621 185 mm 100 mm 20 mm cada uno
15859621 225 mm 120 mm 20 mm cada uno
15869621 225 mm 150 mm 25 mm cada uno
15879621 325 mm 200 mm 32 mm cada uno
15889621 380 mm 250 mm 38 mm cada uno
15899621 440 mm 300 mm 45 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 15809631 Proveedor Sampling Systems™ N.º de proveedor A330350
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los Cuchillos para Palés GMP Sampling Systems™ son una gama de cuchillos de acero inoxidable ideales para aplicaciones higiénicas.
  • Fabricación libre de grietas
  • Fabricados totalmente con acero inoxidable
  • Acabado satinado
Specifications
Tipo de producto Cuchillo de Palés
Acabado Pulido
Longitud de la hoja (métrico) 350 mm
Anchura (métrico) de la hoja 50 mm
Material Acero inoxidable
Longitud (métrico) 495 mm