Learn More
Sampling Systems™ GMP Pallet Knives
Sampling Systems™ GMP Pallet Knives are a range of knives made from Stainless Steel that are ideal for hygienic applications.
Marca: Sampling Systems™ A330-130
Detalles adicionales : Peso : 0.00920kg
Descripción
- Fabricación libre de grietas
- Fabricados totalmente con acero inoxidable
- Acabado satinado
Especificaciones
Cuchillo de Palés | |
Pulido | |
120 mm |
Acero inoxidable | |
225 mm | |
20 mm |