Learn More
Multiroir Controlec™ Insertos de cajones seccionados GM
Encaja de forma segura en la bandeja de un armario de cajones GM. Los insertos de los cajones seccionados Multiroir Controlec™ GM son piezas de rejilla de nido de abeja de fibra termoformada que personalizan el cajón de plástico con el tamaño y el número de compartimentos necesarios para el almacenamiento seccionado.
Marca: Multiroir Controlec™ 32154
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
Descripción
Los armario de cajones GM son un bloque de seis cajones de bandeja de colores para satisfacer una variedad de necesidades de almacenamiento ordenado.
- Estructura de polipropileno sólida
- Bandejas/cajones con código de colores
- Transportables y apilables
- Los cajones pueden estar equipados con una variedad de rejillas de nido de abeja
- Tamaño de cajón/inserto: 340 x 250 x 40mm
Especificaciones
Plástico | |
Almacenamiento seccionado | |
40 mm | |
79 mm (compartimento) | |
3 x 4 |
Inserto de cajón seccionado | |
12 Compartimentos | |
Blanco | |
77 mm (compartimento) |