Learn More
Glicerol, PlusOne™, Cytiva
Código de producto. 11555005 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1000 ml
11555005 1 L 1000 ml
1 options
Código de producto. 11555005
Marca: Life Science products Cytiva 17132501
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycerol
CAS 56-81-5
Densidad 1.2g/mL (at 20°C)
Intervalo de porcentaje de ensayo 85%
Fórmula molecular C3H8O3
Número MDL MFCD00004722
Cantidad 1 L
Sinónimo glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
Clave InChI PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
SMILES OCC(O)CO
Nombre IUPAC propano-1,2,3-triol
Peso molecular (g/mol) 92.09
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.09