Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC GlycanPac™ AXH-1
Utilice esta columna de análisis de glicanos para la caracterización cualitativa, cuantitativa y estructural de glicanos con carga y sin carga presentes en moléculas biológicas.
Marca: Thermo Scientific™ 082521
1248.74 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21664" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Description
Utilice las columnas para LC Thermo Scientific™ GlycanPac™ AXH-1 para la caracterización cualitativa, cuantitativa y estructural de glicanos con carga y sin carga presentes en moléculas biológicas. Esta columna para cromatografía de líquidos de alto rendimiento (HPLC) basada en silicio de alto rendimiento facilita la separación simultánea de glicanos por carga, tamaño y polaridad. Realice análisis de gran resolución y alto rendimiento con selectividad exclusiva de glicanos de importancia biológica, etiquetados o nativos, mediante métodos de LC con fluorescencia y LC con espectrometría de masas (MS).
La columna para LC GlycanPac AXH-1, basada en una innovadora química de superficies de modo mixto, combina mecanismos de retención de intercambio aniónico débil (WAX) y la interacción hidrofílica (HILIC) para ofrecer una selectividad óptima y capacidad de resolución. La funcionalidad de WAX proporciona retención y selectividad para glicanos de carga negativa, mientras que el modo HILIC facilita la separación de glicanos de la misma carga en función de su polaridad y tamaño. Por consiguiente, la columna para LC GlycanPac AXH-1 ofrece unas capacidades inigualables para las separaciones de glicanos.
Exclusiva selectividad de glicanos basada en la carga, el tamaño y la polaridad
- Excelente resolución para glicanos nativos y etiquetados
- Útil para la caracterización de perfiles de glicanos de gran resolución y para la cuantificación sencilla de glicanos en función de la carga
- Compatible con métodos de detección de fluorescencia y MS
- Alta eficiencia cromatográfica y excelente estabilidad de columna
Las columnas para LC GlycanPac AXH-1 se basan en sustratos de sílice esféricos de gran pureza con tamaños de 1,9 y 3 µm para aplicaciones de UHPLC y HPLC estándar respectivamente. Las diversas dimensiones de las columnas para LC GlycanPac AXH-1 se ajustan a las necesidades de sus aplicaciones con distintos requisitos de resoluciones, rendimiento e instrumentos.
Spécification
Columna de análisis | |
250 mm | |
Silicio esférica | |
De 2 a 8 | |
220 m²/g | |
Patentado | |
Esférico, sílice ultrapura completamente poroso | |
HILIC e intercambio iónico | |
Bio-LC |
2,1 mm | |
15000 psi (1035 bar) | |
1,9 μm | |
175 Å | |
60°C | |
GlycanPac | |
Modo mixto | |
Cromatografía de líquidos de alto rendimiento (HPLC) | |
Cromatografía de líquidos de alto rendimiento (HPLC) |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.