Learn More
Anhídrido glutárico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10446730
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
108-55-4
C5H6O3
114.1
MFCD00006679
VANNPISTIUFMLH-UHFFFAOYSA-N
glutaric anhydride, dihydro-2h-pyran-2,6 3h-dione, glutaric acid anhydride, pentanedioic anhydride, pyroglutaric acid, 2h-pyran-2,6 3h-dione, dihydro, pentanedioic acid anhydride, anhydrid kyseliny glutarove, unii-63ofi15s80, anhydrid kyseliny glutarove czech
7940
oxano-2,6-diona
C1CC(=O)OC(=O)C1
108-55-4
C5H6O3
114.1
MFCD00006679
VANNPISTIUFMLH-UHFFFAOYSA-N
glutaric anhydride, dihydro-2h-pyran-2,6 3h-dione, glutaric acid anhydride, pentanedioic anhydride, pyroglutaric acid, 2h-pyran-2,6 3h-dione, dihydro, pentanedioic acid anhydride, anhydrid kyseliny glutarove, unii-63ofi15s80, anhydrid kyseliny glutarove czech
7940
oxano-2,6-diona
C1CC(=O)OC(=O)C1
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Glutaric anhydride
Nombre de nota 97%
Punto de fusión 46.0°C to 57.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 290.0°C
Temperatura de inflamación 173°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Beilstein 17, V,11, 9
Información de solubilidad Solubility in water: hydrolysis. Other solubilities: soluble in benzene, toluene, acetone and, chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.1
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo cristalino o cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Glutaric anhydride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.