Learn More
Varilla de carbono vítreo, 2 mm (0,08 in) de diámetro, tipo 2, Thermo Scientific Chemicals
Se utiliza a menudo como material de electrodo en electroquímica, en crisoles de alta temperatura y como componente de algunos dispositivos protésicos. También se utiliza en laboratorios.
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar 037997.DM
Detalles adicionales : CAS : 7440-44-0 Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11324307
  • 375.00€ / 100 mm
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
Glassy carbon rod, type 2 is widely used as an electrode material in electrochemistry, as well as for high temperature crucibles and as a component of some prosthetic devices. It is used in laboratories as well.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Glassy carbon rod
MFCD00133992
Insoluble in water.
Tubo
100 mm
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS Documentos