Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Tubos de ensayo 3.3 de vidrio borosilicatado
Utilice tubos de ensayo de vidrio de borosilicato 3.3 reutilizables Kimble Chase™ en el laboratorio. Están disponibles en diversos diámetros métricos y cuentan con certificación DIN 12395.
Marca: DWK Life Sciences A607512001021
27.76 EUR hasta el 2024-06-30
Use el código promocional "21742" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.49500kg
Descripción
Utilice tubos de ensayo de vidrio de borosilicato 3.3 reutilizables Kimble™ en el laboratorio. Están disponibles en diversos diámetros métricos y cuentan con certificación DIN 12395.
- Disponibles con o sin bordes
- Fondo redondo
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
DIN 12395 | |
Grosor: Entre 0,9 y 1,0mm | |
Vidrio de borosilicato | |
Sí | |
12 mm |
Fondo redondo, Collar con bridas | |
75 mm | |
100/paquete | |
Esterilizable en autoclave |