Learn More
Hirschmann™ Tapones de vidrio
Para el cierre seguro de matraces, frascos, tubos y otros aparatos de laboratorio. Los tapones de vidrio hueco Hirschmann Instruments™ se han fabricado con vidrio transparente.
Marca: Hirschmann™ 8900375
Detalles adicionales : Peso : 0.01800kg
Descripción
- Conforme a DIN 12 252
- Disponible en modelos que se ajustan a varios tamaños
Especificaciones
Tapón | |
Vidrio | |
NS 19/26 |
1 por unidad | |
Para el sellado estanco de recipientes de tierra estándar |