Learn More
BUCHI Llaves de paso
For aeration of Rotavapor systems or sample addition depending on configuration
Marca: BUCHI 040627
Detalles adicionales : Peso : 0.07200kg
Descripción
- Recambio OEM BUCHI
- Junta esmerilada de precisión para un sellado y funcionamiento fiables
Especificaciones
Llave de paso | |
Rotavapor modelo R-200 | |
SJ18.8/38 | |
18,8/38 |