Learn More
Fisherbrand™ Vial Shell de vidrio
Recomendado para HPLC.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.24480kg
Descripción
- Recomendado para HPLC
- Los viales Shell y los tapones adecuados también se pueden suministrar como un KIT 2en 1
- Una práctica y económica combinación de vial/tapón para análisis habituales
Especificaciones
Ámbar | |
Vidrio | |
HPLC | |
CleanPack, caja de polipropileno | |
1,5 ml | |
31,5 mm | |
No |
11,6 mm | |
< 2,3/ml | |
Vial Shell | |
<100 μl | |
Fondo plano | |
100 |