Learn More
Poulten & Graf GmbH Pipetas Pasteur de vidrio
Utilice estas pipetas para una gran variedad de aplicaciones. Las pipetas Pasteur de vidrio Poulten Graf™ Volac™ disponen de un grosor de pared ligeramente superior para proporcionar mayor resistencia y reducir el riesgo de roturas durante el uso o cuando se colocan en tetinas de PVC.
Marca: Poulten & Graf GmbH D810/PP
Detalles adicionales : Peso : 0.23700kg
Descripción
- Disponibles con o sin tapón
- Las pipetas de vidrio vienen en 150, 230 y 270 mm de longitud
- Los materiales de envasado se han seleccionado cuidadosamente para garantizar la facilidad de uso del técnico con protección máxima contra rotura durante el tránsito y contaminación mínima por pelusas o polvo
- Todas las pipetas estándar se pueden suministrar con «puntos sellados» y marca de rotura
Especificaciones
BS5732,ISO7712 | |
No estéril | |
Conectado | |
150 mm | |
Sí |
Vidrio | |
De 30 a 35 ml | |
1000/pack | |
Pipeta Pasteur |