Learn More
Cole-Parmer™ Glass MicroPipet
Marca: Cole-Parmer™ 07950-10
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Especificaciones
±1% | |
0,19 mm | |
Vidrio | |
1 μl | |
Micropipeta |
Sí | |
0,635 mm | |
100/paq. | |
31,75 mm | |
Sí |