Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Filtros de microfibra de vidrio, grado MGC
Filtros de microfibra de vidrio sin ligantes para análisis analíticos y gravimétricos y prefiltrado.
Marca: Sartorius Stedim Biotech™ FT-2-1103-460570
Detalles adicionales : Peso : 1.96000kg
Descripción
- Sin ligante
- Adecuados para los siguientes campos:
- Análisis de sólidos suspendidos en aguas residuales según norma EN 872.
- Filtración de líquidos
- Prefiltración
- Clarificación
- Preparación de muestras analíticas.
- Análisis de partículas
- No estéril y envasado a granel.
Especificaciones
54 g/m2 | |
Lámina | |
1,2 μm | |
335 ml/min | |
Hidrófilo | |
0,26 mm |
Blanco | |
Microfibra de vidrio sin ligantes | |
No estéril | |
MGC | |
100/paq. | |
460 x 570 mm |