Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Filtros de microfibra de vidrio, discos, grado MG 550-HA
Filtros de microfibra de vidrio sin ligantes para análisis analíticos y gravimétricos y prefiltrado.
Marca:  Sartorius Stedim Biotech™ FT-3-01147-125
Detalles adicionales : Peso : 0.09000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15902840
  • 253.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Sin ligante
  • Adecuados para los siguientes campos:
    • Análisis de sólidos suspendidos en aguas residuales según 2540D debido a su resistencia a temperaturas de hasta 550 °C
    • Filtración de líquidos
    • Prefiltración
    • Clarificación
    • Preparación de muestras analíticas.
    • Análisis de partículas
  • No estéril y envasado a granel.
Especificaciones
Especificaciones
65 g/m2
Disco
1,5 μm
400 ml/min
Hidrófilo
0,27 mm
Blanco
Microfibra de vidrio sin ligantes
No estéril
MG 550-HA
100/paq.
125 mm