Learn More
Fisherbrand™ Embudo de filtración de vidrio con disco de vidrio sinterizado
Fabricado con vidrio de borosilicato y disponible en una amplia variedad de capacidades. Los filtros de embudo de vidrio con disco de vidrio sinterizado Fisherbrand™ filtran precipitados medios con tamaños de poro de 16 a 40 μm y de 10 a 14 μm respectivamente.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.54450kg
Descripción
Fabricado con vidrio de borosilicato y disponible en una amplia variedad de capacidades. Fisherbrand™ Filtro de embudo de vidrio con disco de vidrio sinterizado que filtra precipitados de medios con tamaños de poro desde 16 - 40 μm a 10 - 14 μmm, respectivamente.
- Fabricados con vidrio de borosilicato.
- Filtros de embudo fabricados en vidrio sinterizado.
- Filtra precipitados de medios con porosidad de grado 3 y 4.
Especificaciones
500 ml | |
95 mm | |
3 |
Vidrio de borosilicato | |
Disco de vidrio sinterizado | |
Embudo de filtro |