Learn More
Fisherbrand™ Embudo de filtración de vidrio con disco de vidrio sinterizado
Fabricado con vidrio de borosilicato y disponible en una amplia variedad de capacidades. Los filtros de embudo de vidrio con disco de vidrio sinterizado Fisherbrand™ filtran precipitados medios con tamaños de poro de 16 a 40 μm y de 10 a 14 μm respectivamente.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.17460kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11942148
  • 79.45€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Fabricado con vidrio de borosilicato y disponible en una amplia variedad de capacidades. Fisherbrand™ Filtro de embudo de vidrio con disco de vidrio sinterizado que filtra precipitados de medios con tamaños de poro desde 16 - 40 μm a 10 - 14 μmm, respectivamente.
  • Fabricados con vidrio de borosilicato.
  • Filtros de embudo fabricados en vidrio sinterizado.
  • Filtra precipitados de medios con porosidad de grado 3 y 4.
Especificaciones
Especificaciones
125 ml
65mm
3
Vidrio de borosilicato
Disco de vidrio sinterizado
Embudo de filtro