Learn More
Sartorius Prefiltros de fibra de vidrio (GF)
Se pueden utilizar como un filtro de profundidad para volúmenes mayores totalmente filtrables. Los prefiltros de fibra de vidrio (GF) Sartorius están fabricados con microfibras de vidrio de borosilicato y son ideales para su uso como un filtro previo en la aclaración y la filtración estéril. Disponibles en una amplia gama de diámetros de disco de filtro.
Marca: Sartorius 13400--20------S
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
El principal el uso del disco de filtro de microfibra de vidrio es como prefiltro de profundidad en la clarificación y la filtración estéril. Como prefiltro, se coloca directamente en la parte superior de un filtro de membrana. El diámetro del prefiltro debe ser el especificado para el soporte elegido; los diámetros superiores invadirán el anillo de sellado del soporte y provocarán fugas.- Fabricados con un ligante acrílico hidrófilo para ofrecer una resistencia definida
- Tiene una alta capacidad de carga de partículas para la filtración de líquidos relativamente sucios
- Estable mecánica y químicamente, con una resistencia a la temperatura de hasta 220° C
- Otras características del filtro:
- Peso: 73g/m2
- Contenido de sustancias extraíbles en isopropanol: 1,54%
- Contenido de sustancias extraíbles en agua: 1,12%
- Caída de presión a 5,3 cm/s: 0.363kPa
- Rendimiento total a 1 bar: 320 ml/min/cm2
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Disco | |
No estéril | |
Utilizado como prefiltro de profundidad de alta capacidad de carga de partículas | |
Hidrófilo | |
220 °C | |
0,78 in |
Blanca | |
Vidrio borosilicatado de microfibra | |
de 295 a 381 ml/min | |
13400 | |
428 °F | |
550 μm | |
2 cm |