Learn More
Merck Glass Fiber Filters Without Binder, 1.2 μm
Hydrophilic Glass Fiber without Binder Resin filter
Marca:  Merck APFC02500
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10548252
  • 99.60€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Fibra de vidrio hidrófila sin filtro de resina ligante
Los filtros de disco fibroso Millipore están disponibles en una amplia gama de caudales y capacidades de rendimiento. Nuestros filtros de fibra de vidrio están disponibles con o sin resinas ligantes y se pueden esterilizar mediante EO, gamma o autoclave (de 121 °C a 1 bar).
Filtros de fibra de vidrio sin resina ligante:
Los filtros sin resina ligante conservan su integridad estructural sin pérdida de peso cuando se calientan hasta 500 °C y, por lo tanto, se pueden utilizar en análisis gravimétricos, así como para la filtración de gases calientes.
Tipo APFA
•Retiene partículas finas con buena eficacia, incluso a altos caudales
•Recomendado para controlar las aguas residuales y recoger partículas suspendidas en gases (por ejemplo, vapores de chimeneas)
•Uso en aplicaciones bioquímicas (por ejemplo, recogida de células y filtración de precipitados de proteínas o ácidos nucleicos)
Especificaciones
Especificaciones
41,2 l/min/cm2
Esterilizable en autoclave
Filtro de profundidad
1,2 µm
Estéril
Determinación de sólidos suspendidos totales en agua potable, filtración de proteínas de precipitados de ácido nucleico por TCA
Hidrófilo
932 °F
0,0094 in
Membranas de filtración
0,98 in
2,5 cm
54 mm de H2O
Blanca
Vidrio borosilicatado de microfibra
1,2 μm
1,2 ml/min/cm2
APFC
Plano
500 °C
240 µm
Hidrófilo
2,5 cm