Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Frasco con tubuladura, cuello con rosca DIN GL 45, tubuladura GL 32 en la base
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10000 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
Descripción
Frasco de laboratorio aspirador con tapón roscado, completo con llave de paso de PTFE y tapón rojo GL 45 de PBT.
- Se suministra listo para usar
- Salida de llave de paso de llave de PTFE y vidrio DURAN™
- Fabricado con vidrio DURAN™ prácticamente inerte y químicamente resistente
- Compatible con todas las roscas GL 45 y, por lo tanto, de uso versátil
- Tabulación con rosca GL 32
- Escala fácil de leer con marcas de graduación para estimar el contenido
- Cerámica blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) | 230 mm |
Capacidad (métrico) | 10000 ml |
Material | Vidrio borosilicatado (3.3), Silicona, PTFE |
Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento y dispensación de líquidos y reactivos |
Estilo de cuello | Tamaño de rosca GL 45 |
N.° por paquete | 1/Paq. |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |