Learn More
Gilson™ Kits básicos PIPETMAN™
Contiene cajas de puntas PIPETMAN™ de calidad certificada y accesorios útiles. El kit básico Gilson™ Pipetman™ incluye soportes para una sola pipeta, clips de identificación COLORIS™ (colores mezclados) y una guía Gilson para el pipeteo (excepto el kit para volúmenes grandes)
Marca: Gilson™ F167500
Detalles adicionales : Peso : 1.23300kg
Descripción
Contiene cajas de puntas PIPETMAN de calidad certificada y accesorios útiles.- Soportes para pipetas individuales
- Pinzas de identificación COLORIS™ (colores mixtos),
- Guía Gilson para pipeteo (excepto kit de gran volumen)
Especificaciones
Blue/White | |
Manual Air Displacement Pipette | |
Polipropileno | |
Pipetman™ | |
Kit de inicio de pipetas | |
Pipeta P2, P10, P100, tres soportes para pipetas individuales, diez pinzas de identificación Coloris™, Guía Gilson para pipeteo | |
14,37 in | |
12,01 in | |
4,72 in | |
Certified Quality |
Reusable | |
Ergonomic | |
1 | |
Non-sterile | |
0.2 to 100 μL | |
3 año | |
36.5 cm | |
30.5 cm | |
12 cm |