Learn More
Gilson™ Micropipetas de volumen fijo PIPETMAN™ F
Pipeta de desplazamiento de aire de volumen fijo específica que garantiza que no existe el riesgo de que se produzcan errores de selección del volumen.
Marca: Gilson™ F123604
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
- La pipeta de volumen fijo específica garantiza resultados fiables y constantes
- El volumen puede ser ajustado por los usuarios en el laboratorio para fluidos densos o viscosos
- El mecanismo de volumen único proporciona una alternativa de bajo coste para el diagnóstico clínico, el control de calidad y las pruebas rutinarias
Los errores máximos permitidos de Gilson solo están garantizados cuando las pipetas PIPETMAN se utilizan con las puntas PIPETMAN recomendadas de Gilson.
Especificaciones
± 0,2 μl | |
Punta de D200, DF30ST | |
Blue | |
D200, DF30ST Tip | |
F20 | |
Non-sterile | |
20 μl | |
Pistón de acero inoxidable y empuñadura de PVDF | |
4,25 in | |
12,48 in | |
1,42 in | |
Certified Quality |
GLP | |
Autoclavable | |
Reusable | |
Polipropileno | |
1 | |
Fixed Volume Pipette | |
Punta de D200, DF30ST | |
3 año | |
10.8 cm | |
31.7 cm | |
3.6 cm |