Learn More
Gilson™ Puntas PIPETMAN™ EasyPack™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10521103 Tienda Gilson Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,1 a 10 μL
0,1 a 20 μL
1 a 10 mL
1 a 5 mL
2 a 200 μL
20 a 300 μL
De 100 a 1000 μl
De 100 a 1200 μl
Formato:
En bolsa
Cantidad:
1000 (5 x 200)
200
200 (4 x 50)
334
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
200 PCS
Código de producto. 10521103
Marca: Gilson™ F161451
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sellado con cierre de cremallera fácil de abrir y cerrar. Las puntas Gilson™ PIPETMAN™ EasyPack™ se suministran en embalajes a granel de diferentes tamaños.
  • La geometría optimizada y el material de polipropileno puro garantizan una baja retención y una superficie naturalmente hidrófoba
  • Fabricado en una sala limpia y con la consiguiente eliminación del riesgo de contaminación
  • Trazabilidad completa garantizada desde el molde a la mesa de trabajo.
  • Las graduaciones de volumen facilitan la comprobación visual del volumen aspirado
  • Requiere una fuerza de montaje de punta baja
  • Identificación sencilla con un envasado con codificación de color
  • Los paquetes a granel se sellan con un cierre de cremallera que se puede abrir fácilmente para un acceso rápido y se cierra con la tira de sellado rápido para evitar la contaminación y la pérdida de las puntas
  • Cada caja EasyPack contiene 1000 puntas (5 bolsas 200 de puntas o 1 bolsa de 1000; 4 bolsas 50 de puntas o 3 bolsas 334 de puntas)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) 0,1 a 20 μL
filtradas por Sin filtro
Esterilidad No estéril
Color Clear
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Modelo DL10 EASYPACK
Longitud (imperial) 4,72 in
Longitud (métrico) 12 cm
Diámetro exterior (métrico) .04 mm
Formato En bolsa
Estilo de punta Universal
Envase 5 Bolsas de 200 Puntas
Cantidad 200
Tipo de producto Pipet Tips
Código de color Red
Desechables Reusable
Para utilizar con (equipo) Gilson Pipetman
Graduado Sí
Línea de productos Pipetman EcoPack
Material Polipropileno
Graduaciones 2 μL, 10 μL
Mostrar más Mostrar menos
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.