Learn More
Gilson™ Puntas PIPETMAN™ EasyPack™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10245832 Tienda Gilson Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,1 a 10 μL
0,1 a 20 μL
1 a 10 mL
1 a 5 mL
2 a 200 μL
20 a 300 μL
De 100 a 1000 μl
De 100 a 1200 μl
Formato:
En bolsa
Cantidad:
1000 (5 x 200)
200
200 (4 x 50)
334
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
200 PCS
Código de producto. Volumen (métrico) Formato Cantidad unitSize
10245832 20 a 300 μL En bolsa 1000 (5 x 200) 1000 PCS
10367132 1 a 10 mL En bolsa 200 (4 x 50) 200 PCS
12629591 De 100 a 1200 μl En bolsa 200 1000 PCS
10521103 0,1 a 20 μL En bolsa 200 1000 PCS
10357852 1 a 5 mL En bolsa 334 1000 PCS
10614353 0,1 a 10 μL En bolsa 1000 (5 x 200) 1000 PCS
10001962 De 100 a 1000 μl En bolsa 1000 (5 x 200) 1000 PCS
10367802 2 a 200 μL En bolsa 1000 (5 x 200) 1000 PCS
8 options
Código de producto. 10245832
Marca: Gilson™ F161731
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sellado con cierre de cremallera fácil de abrir y cerrar. Las puntas Gilson™ PIPETMAN™ EasyPack™ se suministran en embalajes a granel de diferentes tamaños.
  • La geometría optimizada y el material de polipropileno puro garantizan una baja retención y una superficie naturalmente hidrófoba
  • Fabricado en una sala limpia y con la consiguiente eliminación del riesgo de contaminación
  • Trazabilidad completa garantizada desde el molde a la mesa de trabajo.
  • Las graduaciones de volumen facilitan la comprobación visual del volumen aspirado
  • Requiere una fuerza de montaje de punta baja
  • Identificación sencilla con un envasado con codificación de color
  • Los paquetes a granel se sellan con un cierre de cremallera que se puede abrir fácilmente para un acceso rápido y se cierra con la tira de sellado rápido para evitar la contaminación y la pérdida de las puntas
  • Cada caja EasyPack contiene 1000 puntas (5 bolsas 200 de puntas o 1 bolsa de 1000; 4 bolsas 50 de puntas o 3 bolsas 334 de puntas)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) 20 a 300 μL
filtradas por Sin filtro
Esterilidad No estéril
Color Clear
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Longitud (imperial) 4,72 in
Longitud (métrico) 12 cm
Diámetro exterior (métrico) .4 mm
Formato En bolsa
Estilo de punta Universal
Envase 5 Bolsas de 200 Puntas
Cantidad 1000 (5 x 200)
Tipo de producto Pipet Tips
Código de color Verde
Desechables Single-use
Para utilizar con (equipo) Gilson Pipetman
Graduado Sí
Línea de productos Pipetman EasyPack